Learn More
Acide (2E)-2-hexénoïque, TRC
Code produit 30406518
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30406518 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30406518 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2949201G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2E)-2-Hexenoic Acid
CAS 13419-69-7
Formule moléculaire C6H10O2
Quantité 1 g
Synonyme (E)-2-Hexenoic Acid, trans-2-Hexenoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/b5-4+
SMILES CCC\C=C\C(=O)O
Nom IUPAC Acide (E)-hex-2-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Poids de la formule 114.0681