Learn More
(2E)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-propenoic Acid, TRC
Code produit 30240975
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30240975 1 g 1g
30240609 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30240975 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2035201G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38489-76-8
Formule moléculaire C10H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Synonyme (E)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-propenoic Acid, (2E)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-propenoic Acid, (E)-3,4-(Methylenedioxy)cinnamic Acid, (E)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)acrylic Acid, 3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2E-propenoic Acid, trans-3,4-(Methylenedioxy)cinnamic Acid, trans-3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-propenoic Acid
Nom IUPAC (E)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)prop-2-enoic acid
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccc2OCOc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau (2E)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-propenoic Acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H8O4/c11-10(12)4-2-7-1-3-8-9(5-7)14-6-13-8/h1-5H,6H2,(H,11,12)/b4-2+
Poids de la formule 192.0423