Learn More
Acide (2E)-3-[4-[[(1,1-diméthyléthyl)diméthylsilyl]oxy]-3,5-diméthoxyphényl]-2-propénoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2E)-3-(4-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-3,5-dimethoxyphenyl)-2-propenoic Acid |
| CAS | 1270043-91-8 |
| Formule moléculaire | C17H26O5Si |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | (E)-3-(4-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-3,5-dimethoxyphenyl)acrylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H26O5Si/c1-17(2,3)23(6,7)22-16-13(20-4)10-12(8-9-15(18)19)11-14(16)21-5/h8-11H,1-7H3,(H,18,19)/b9-8+ |
| SMILES | COc1cc(\C=C\C(=O)O)cc(OC)c1O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nom IUPAC | (E)-3-[4-[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxy-3,5-diméthoxyphényl]acide prop-2-énoique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 338.47 |
| Poids de la formule | 338.155 |
Nom du produit
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?