Learn More
Acide (2E)-3-[4-[[(1,1-diméthyléthyl)diméthylsilyl]oxy]-3,5-diméthoxyphényl]-2-propénoïque, TRC
Code produit 30372541
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30372541 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30372541 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD48114350MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2E)-3-(4-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-3,5-dimethoxyphenyl)-2-propenoic Acid
CAS 1270043-91-8
Formule moléculaire C17H26O5Si
Quantité 50 mg
Synonyme (E)-3-(4-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-3,5-dimethoxyphenyl)acrylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C17H26O5Si/c1-17(2,3)23(6,7)22-16-13(20-4)10-12(8-9-15(18)19)11-14(16)21-5/h8-11H,1-7H3,(H,18,19)/b9-8+
SMILES COc1cc(\C=C\C(=O)O)cc(OC)c1O[Si](C)(C)C(C)(C)C
Nom IUPAC (E)-3-[4-[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxy-3,5-diméthoxyphényl]acide prop-2-énoique
Poids moléculaire (g/mol) 338.47
Poids de la formule 338.155
Nom du produit
Sélectionnez un problème
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.