Learn More
Acide (2E)-3-[4-[[(1,1-diméthyléthyl)diméthylsilyl]oxy]-3,5-diméthoxyphényl]-2-propénoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2E)-3-(4-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-3,5-dimethoxyphenyl)-2-propenoic Acid |
| CAS | 1270043-91-8 |
| Formule moléculaire | C17H26O5Si |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | (E)-3-(4-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-3,5-dimethoxyphenyl)acrylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H26O5Si/c1-17(2,3)23(6,7)22-16-13(20-4)10-12(8-9-15(18)19)11-14(16)21-5/h8-11H,1-7H3,(H,18,19)/b9-8+ |
| SMILES | COc1cc(\C=C\C(=O)O)cc(OC)c1O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nom IUPAC | (E)-3-[4-[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxy-3,5-diméthoxyphényl]acide prop-2-énoique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 338.47 |
| Poids de la formule | 338.155 |