Learn More
Ester méthylique de l'acide (2E)-3-[[(4-méthylphényl)sulfonyl]oxy]-2-buténoïque, TRC
Code produit 30475531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30475531 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30475531 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM327450500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2E)-3-(((4-Methylphenyl)sulfonyl)oxy)-2-butenoic Acid Methyl Ester
CAS 1029612-16-5
Formule moléculaire C12H14O5S
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H14O5S/c1-9-4-6-11(7-5-9)18(14,15)17-10(2)8-12(13)16-3/h4-8H,1-3H3/b10-8+
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O/C(=C/C(=O)OC)/C
Poids moléculaire (g/mol) 270.3