Learn More
Ester méthylique de l'acide (2E)-3-[[(4-méthylphényl)sulfonyl]oxy]-2-buténoïque, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (2E)-3-(((4-Methylphenyl)sulfonyl)oxy)-2-butenoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1029612-16-5 |
| Formule moléculaire | C12H14O5S |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H14O5S/c1-9-4-6-11(7-5-9)18(14,15)17-10(2)8-12(13)16-3/h4-8H,1-3H3/b10-8+ |
| SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O/C(=C/C(=O)OC)/C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 270.3 |