Learn More
(2E)-3-Méthyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-one Hydrhydrate Chlorure (>85 %), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (2E)-3-Methyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-one Hydrazone Hydrochloride |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9N3S.ClH.H2O/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;;/h2-5H,9H2,1H3;1H;1H2 |
| Poids de la formule | 233.039 |