Learn More
Ester méthylique de l’acide (2E)-3-méthyl-4-(benzyloxy)-2-buténoique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2E)-3-Methyl-4-(benzyloxy)-2-butenoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 310887-98-0 |
| Formule moléculaire | C13H16O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | (2E)-3-Methyl-4-(phenylmethoxy)-2-butenoic Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H16O3/c1-11(8-13(14)15-2)9-16-10-12-6-4-3-5-7-12/h3-8H,9-10H2,1-2H3/b11-8+ |
| SMILES | O=C(OC)/C=C(C)/COCC1=CC=CC=C1 |
| Nom IUPAC | méthyl (E)-4-(benzyloxy)-3-méthylbut-2-énoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 220.26 |
| Poids de la formule | 220.11 |