Learn More
(2E)-3-Phényl-2-propénoïque, TRC
Code produit 30011521
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011521 10 g 10g
30010588 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30011521 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP33618510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-10-3
Formule moléculaire C9 H8 O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Synonyme 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (2E)- (9CI, ACI), (2E)-3-Phenyl-2-propenoic acid (ACI), 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (E)- (ZCI), Cinnamic acid, (E)- (8CI), (2E)-2-Phenyl-2-propenoic acid, (2E)-3-Phenylprop-2-enoic acid, (2E)-Cinnamic acid, (E)-3-Phenyl-2-propenoic acid, (E)-3-Phenylacrylic acid, (E)-3-Phenylacrylic acid, (E)-3-Phenylprop-2-enoic acid, (E)-Cinnamic acid, 3-Phenyl-(E)-2-propenoic acid, NSC 44010, trans-3-Phenyl-2-propenoic acid, trans-3-Phenylacrylic acid, trans-Cinnamic acid, trans-Cinnamic acid, trans-β-Carboxystyrene
Nom IUPAC Acide (E)-3-phénylprop-2-énoïque
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Cinnamic Acid
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
Poids de la formule 148.0524