Learn More
Ester méthylique de l'acide (2E,4E)-5-[(2S,3S)-3-[(3S)-3,4-dihydroxy-4-méthylpentyl]-3-méthyl-2-oxiranyl]-3-méthyl-2,4-pentadiénoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2E,4E)-5-[(2S,3S)-3-[(3S)-3,4-Dihydroxy-4-methylpentyl]-3-methyl-2-oxiranyl]-3-methyl-2,4-pentadienoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 153651-94-6 |
| Formule moléculaire | C14 H19 N3 O5 S |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | [2S-[2alpha(2E,4E),3beta(R*)]]-5-[3-(3,4-Dihydroxy-4-methylpentyl)-3-methyloxiranyl]-3-methyl-2,4-Pentadienoic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H19N3O5S/c1-6(18)9-12(20)17-10(14(21)22)8(23-13(9)17)5-16-4-2-3-7(16)11(15)19/h6-7,9,13,18H,2-5H2,1H3,(H2,15,19)(H,21,22)/t6-,7+,9+,13-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2SC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CN3CCC[C@H]3C(=O)N |
| Nom IUPAC | Ácido (5R,6S)-3-[[(2S)-2-carbamoilpirrolidin-1-il]metil]-6-[(1R)-1-hidroxietil]-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]hept-2-eno-2-carboxílico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 341.383 |
| Poids de la formule | 341.105 |