Learn More
Ester méthylique de l'acide (2E,4E,6Z)-2,4,6-décatriénoïque (~80%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2E,4E,6Z)-2,4,6-Decatrienoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 51544-64-0 |
| Formule moléculaire | C11 H16 O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | (E,E,Z)-2,4,6-Decatrienoic Acid Methyl Ester, Me (E,E,Z)-2,4,6-Decatrienoate, (2E,4E,6Z)-2,4,6-Decatrienoic Acid Methyl Ester (~80%) |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h5-10H,3-4H2,1-2H3/b6-5-,8-7+,10-9+ |
| SMILES | CCC\C=C/C=C/C=C/C(=O)OC |
| Nom IUPAC | méthyl (2E,4E,6Z)-déca-2,4,6-triénoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 180.24 |
| Poids de la formule | 180.115 |