Learn More
(2E,5E)-2,5-Bis[(4-(diéthylamino)phényl)méthylène]cyclopentanone, 95 %, ACROS Organics™
Code produit 10187682 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10187682 1 g 1g
10197682 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10187682 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 375010010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 261360-66-1
Formule moléculaire C27H34N2O
Poids moléculaire (g/mol) 402.58
Numéro MDL MFCD06658953
Clé InChI KKLBPVXKMBLCQX-BLVCXSLXSA-N
Synonyme cyclopentanone, 2,5-bis 4-diethylamino phenyl methylene, 2e,5e-2,5-bis 4-diethylamino phenyl methylene cyclopentanone, 2,5-bis 4-diethylamino benzylidene cyclopentanone, 2,5-bis 4-diethylaminobenzylidene cyclopentanone 17, 2,5-bis e-4-diethylamino benzylidene cyclopentanone, 2e 5e-2,5-bis 4-diethylamino benzylidene cyclopentanone, 2e,5e-2,5-bis 4-diethylamino benzylidene cyclopentanone, 2,5-di e-1-4-diethylaminophenyl methylidene-1-cyclopentanone, 2e,5e-2,5-bis 4-diethylamino phenyl methylidene cyclopentan-1-one
CID PubChem 5702661
Nom IUPAC (2E,5E)-2,5-bis[[4-(diéthylamino)phényl]méthylidène]cyclopentan-1-one
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=C2CCC(=CC3=CC=C(C=C3)N(CC)CC)C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (2E, 5E)-2, 5-Bis[(4-(diethylamino)phenyl)methylene]cyclopentanone
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 186°C to 189°C
Couleur Rouge
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 402.58
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (2E,5E)-2,5-Bis[(4-(diethylamino)phenyl)-methylene]cyclopentanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.