Learn More
(2E)-6-[[(1,1-Diméthéthyletoxy)carbonyl]amino]-2-éster éthylique de l’acide héxénoïque, TRC
Code produit 30007490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007490 250 mg 250mg
30006029 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30007490 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD473380250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1008751-73-2
Formule moléculaire C13 H23 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 257.33
Nom IUPAC éthyle (E)-6-(tert-butoxycarbonylamino)hex-2-énoate
SMILES CCOC(=O)\C=C\CCCNC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (2E)-6-[((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino]-2-hexenoic Acid Ethyl Ester
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)9-7-6-8-10-14-12(16)18-13(2,3)4/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3,(H,14,16)/b9-7+
Poids de la formule 257.1627
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.