Learn More
(2E)-Décénal, TRC
Code produit 30359913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30359913 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30359913 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC47510050G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2E)-Decenal
CAS 3913-81-3
Formule moléculaire C10H18O
Quantité 50 g
Synonyme (2E)-2-Decenal (ACI), 2-Decenal, (E)- (8CI), (E)-2-Decenal, 2(E)-Decenal, trans-2-Decen-1-al, trans-2-Decenal
Formule InChI InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-10H,2-7H2,1H3/b9-8+
SMILES CCCCCCC\C=C\C=O
Nom IUPAC (2E)-dec-2-enal
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Poids de la formule 154.1358