Learn More
(2E)-Déméthoxy Curcumine, TRC
Product Code. 30006740
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
25 mg
Unit Size:
10mg
1mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
30006740 10 mg 10mg
30007935 1 mg 1mg
30012248 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30006740 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD23081510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22608-11-3
Formule moléculaire C20 H18 O5
Poids moléculaire (g/mol) 338.35
Synonyme Demethoxycurcumin, E,E-Desmethoxycurcumin, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-, (1E,6E)-, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-, (E,E)-, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(p-hydroxyphenyl)- (8CI), (1E,6E)-1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, (1E,6E)-1-(4-Hydroxyphenyl)-7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Curcumin II, Demethoxycurcumin, Desmethoxycurcumin, Monodemethoxycurcumin, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-, (1E,6E)-, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-, (E,E)-, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(p-hydroxyphenyl)- (8CI), (1E,6E)-1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, (1E,6E)-1-(4-Hydroxyphenyl)-7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Curcumin II, Demethoxycurcumin, Desmethoxycurcumin, Monodemethoxycurcumin
Nom IUPAC (1E,6E)-1-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)-7-(4-hydroxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione
SMILES COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)ccc1O
Specifications
Nom chimique ou matériau Demethoxycurcumin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H18O5/c1-25-20-12-15(6-11-19(20)24)5-10-18(23)13-17(22)9-4-14-2-7-16(21)8-3-14/h2-12,21,24H,13H2,1H3/b9-4+,10-5+
Poids de la formule 338.1154
Pourcentage de pureté >95%