Learn More
(2E)-Déméthoxy Curcumine, TRC
Code produit 30012248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012248 25 mg 25mg
30006740 10 mg 10mg
30007935 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012248 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD23081525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22608-11-3
Formule moléculaire C20 H18 O5
Poids moléculaire (g/mol) 338.35
Synonyme Demethoxycurcumin, E,E-Desmethoxycurcumin, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-, (1E,6E)-, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-, (E,E)-, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(p-hydroxyphenyl)- (8CI), (1E,6E)-1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, (1E,6E)-1-(4-Hydroxyphenyl)-7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Curcumin II, Demethoxycurcumin, Desmethoxycurcumin, Monodemethoxycurcumin, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-, (1E,6E)-, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-, (E,E)-, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(p-hydroxyphenyl)- (8CI), (1E,6E)-1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, (1E,6E)-1-(4-Hydroxyphenyl)-7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Curcumin II, Demethoxycurcumin, Desmethoxycurcumin, Monodemethoxycurcumin
Nom IUPAC (1E,6E)-1-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)-7-(4-hydroxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione
SMILES COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)ccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Demethoxycurcumin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H18O5/c1-25-20-12-15(6-11-19(20)24)5-10-18(23)13-17(22)9-4-14-2-7-16(21)8-3-14/h2-12,21,24H,13H2,1H3/b9-4+,10-5+
Poids de la formule 338.1154
Pourcentage de pureté >95%