Learn More
2H-1,2,3-Triazole-4-Acide carboxylique, TRC
Code produit 30395732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30395732 1 g
30401519 250 mg
30398427 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30395732 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2090361G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 573714-78-0
Formule moléculaire C3 H3 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 113.075
Nom IUPAC 1H-triazole-4-acide carboxylique
SMILES OC(=O)c1c[nH]nn1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2H-1,2,3-Triazole-4-carboxylic Acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C3H3N3O2/c7-3(8)2-1-4-6-5-2/h1H,(H,7,8)(H,4,5,6)
Poids de la formule 113.023