Learn More
2H-1,2,3-Triazole-4-Acide carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2H-1,2,3-Triazole-4-carboxylic Acid |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H3N3O2/c7-3(8)2-1-4-6-5-2/h1H,(H,7,8)(H,4,5,6) |
| Poids de la formule | 113.023 |