Learn More
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496560 25 g 25g
11486560 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11496560 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27622.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5466-88-6 | C8H7NO2 | 149.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5466-88-6
Formule moléculaire C8H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.149
Numéro MDL MFCD00158536
Clé InChI QRCGFTXRXYMJOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3-one, 3-oxo-4h-benzo 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3-ol, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one 8ci 9ci, 4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazine-3 4h-one, 2h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroin-3-one
CID PubChem 72757
Nom IUPAC 4H-1,4-benzoxazine-3-one
SMILES C1C(=O)NC2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one
Point de fusion 173°C to 175°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 99%