Learn More
2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one, TRC
Code produit 30012763
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012763 1 mg 1mg
30006289 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012763 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF8648001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 857054-03-6
Formule moléculaire C7H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 136.1
Synonyme KAR2, Karrikin 2;
SMILES C1=COC=C2C1=CC(=O)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H4O3/c8-7-3-5-1-2-9-4-6(5)10-7/h1-4H
Pourcentage de pureté >95%