Learn More
2H-perfluoro-5-méthyl-3,6-dioxanonane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11313856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313856 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11313856 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16954.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane
CAS 3330-14-1
Point de fusion -122°C
Densité 1.659
Point d’ébullition 103°C to 105°C
Point d’éclair None
Formule moléculaire C8HF17O2
Indice de réfraction 1.3005
Numéro MDL MFCD00054714
Quantité 5 g
Synonyme 2h-perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane, 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy propan-2-yl oxy propane, propane, 1-1-difluoro 1,2,2,2-tetrafluoroethoxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoro, cf3cfhocf2cf cf3 ocf2cf2cf3, 2h-perfluoro 5-methyl-3,6-dioxanonane, 1,1,1,2,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy-3-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy propane, 1,1,1,2,4,4,5,7,7,8,8,9,9,9-tetradecafluoro-5-trifluoromethyl-3,6-dioxanonane
Clé InChI PYSYKOPZHYNYSZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)F)(F)F)F
Nom IUPAC 1,1,1,2,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)-3-(1,2,2,2-tétrafluoroéthoxy)propane
Poids moléculaire (g/mol) 452.067
CID PubChem 102982
Poids de la formule 452.07
Pourcentage de pureté 97%