Learn More
2H-pyran-2-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2H-Pyran-2-one |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 8°C to 9°C |
| Couleur | Jaune à marron |
| Densité | 1.2100g/mL |
| Point d’ébullition | 104°C (30.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 94°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Afficher plus |