Learn More
(2R)-1-(Chloroacétyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2R)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile |
| CAS | 565452-98-4 |
| Formule moléculaire | C7 H9 Cl N2 O |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | (2R)-1-(2-Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile (ACI), 2-Pyrrolidinecarbonitrile, 1-(chloroacetyl)-, (2R)- (9CI), (2R)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile, 2-Pyrrolidinecarbonitrile 1-(2-chloroacetyl)-, (2R)-, 2-Pyrrolidinecarbonitrile, 1-(2-chloroacetyl)-, (2R)- (ACI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9ClN2O/c8-4-7(11)10-3-1-2-6(10)5-9/h6H,1-4H2/t6-/m1/s1 |
| SMILES | ClCC(=O)N1CCC[C@@H]1C#N |
| Nom IUPAC | (2R)-1-(2-chloroacétyl)pyrrolidine-2-carbonate, |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.61 |
| Poids de la formule | 172.0403 |