Learn More
(2R)-2-[Bis[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl][(triméthylsilyl)oxy]méthyl]-pyrrolidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2R)-2-[Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl][(trimethylsilyl)oxy]methyl]-pyrrolidine |
| CAS | 908303-26-4 |
| Formule moléculaire | C24H23F12NOSi |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (R)-2-(Bis(3,5-Bis(Trifluoromethyl)Phenyl)((Trimethylsilyl)Oxy)Methyl)Pyrrolidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H23F12NOSi/c1-39(2,3)38-20(19-5-4-6-37-19,13-7-15(21(25,26)27)11-16(8-13)22(28,29)30)14-9-17(23(31,32)33)12-18(10-14)24(34,35)36/h7-12,19,37H,4-6H2,1-3H3/t19-/m1/s1 |
| SMILES | O=[N+]([O-])c1ccc(cc1)COC(=O)N2[C@@H](C[C@@H](O)C2)C(=O)N(C)C |
| Nom IUPAC | [bis[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]-[(2R)-pyrrolide-2-yl]méthoxy]-triméthylsilane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 597.51 |