Learn More
(2R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophényl)éthyle]-2-phénylacétate, TRC
Code produit 30012910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012910 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30012910 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH953660500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylacetamide
CAS 521284-19-5
Formule moléculaire C16H16N2O4
Quantité 500 mg
Synonyme (R)-N-(4-Nitrophenethyl)-2-hydroxy-2-phenylacetamide, Imp. G (EP): (2R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylacetamide, (αR)-α-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]benzeneacetamide (ACI), (R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylethanamide, (R)-N-(4-Nitrophenethyl)-2-hydroxy-2-phenylacetamide, Benzeneacetamide, α-hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-, (αR)-(9CI, ACI)
Formule InChI InChI=1S/C16H16N2O4/c19-15(13-4-2-1-3-5-13)16(20)17-11-10-12-6-8-14(9-7-12)18(21)22/h1-9,15,19H,10-11H2,(H,17,20)/t15-/m1/s1
SMILES O[C@@H](C(=O)NCCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])c2ccccc2
Nom IUPAC (2R)-2-hydroxy-N-[2-(4-nitrophényl)éthyle]-2-phényl-acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 300.31
Poids de la formule 300.111