Learn More
(2R)-2-Sel disodium à l’acide hydroxyglutarique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2R)-2-Hydroxyglutaric Acid Disodium Salt |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1 |
| Poids de la formule | 192.0011 |