Learn More
Ester 1,1-diméthyléthylique de l'acide (2R)-2-[(S)-hydroxyphénylméthyl]-4-morpholinecarboxylique, TRC
Code produit 30403818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30403818 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30403818 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH95024050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R)-2-[(S)-hydroxyphenylmethyl]-4-morpholinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
CAS 1030837-58-1
Formule moléculaire C16H23NO4
Quantité 50 mg
Synonyme (R)-t-Butyl 2-((S)-Hydroxy(phenyl)methyl)morpholine-4-carboxylate
Formule InChI InChI=1S/C16H23NO4/c1-16(2,3)21-15(19)17-9-10-20-13(11-17)14(18)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-14,18H,9-11H2,1-3H3/t13-,14+/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCO[C@H](C1)[C@@H](O)c2ccccc2
Nom IUPAC tert-butyl (2R)-2-[(S)-hydroxy(phényl)méthyl]morpholine-4-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 293.36
Poids de la formule 293.1627