Learn More
[2R-(2α,3β,6α)]-3-azido-3-méthyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]octane-2-carboxylique acide 5,5-dioxyde diphénylméthyl ester, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | [2R-(2alpha,3beta,6alpha)]-3-Azido-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]octane-2-carboxylic Acid 5,5-Dioxide Diphenylmethyl Ester |
| CAS | 104862-31-9 |
| Formule moléculaire | C21H20N4O5S |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | (2R,6R)-Benzhydryl 3-Azido-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]octane-2-carboxylate 5,5-Dioxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H20N4O5S/c1-21(23-24-22)13-31(28,29)17-12-16(26)25(17)19(21)20(27)30-18(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15/h2-11,17-19H,12-13H2,1H3/t17-,19+,21-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]1(CS(=O)(=O)[C@@H]2CC(=O)N2[C@H]1C(=O)OC(c3ccccc3)c4ccccc4)N=[N+]=[N-] |
| Nom IUPAC | benzhydryl (2R,3S,6R)-3-azido-3-méthyl-5,5,8-trioxo-5λ ^{6}-thia-1-azabicyclo[4.2.0]octane-2-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 440.47 |
| Poids de la formule | 440.1154 |