Learn More
(2R)-3-Phényl-1,2-propanediamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2R)-3-Phenyl-1,2-propanediamine |
| CAS | 85612-59-5 |
| Formule moléculaire | C9 H14 N2 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H14N2/c10-7-9(11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,10-11H2/t9-/m1/s1 |
| SMILES | NC[C@H](N)Cc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | (2R)-3-phénylpropane-1,2-diamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.22 |
| Poids de la formule | 150.1157 |