Learn More
(2R,3'S) Ester tert-butylique de bénazépril-d5, TRC
Code produit 30343132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343132 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30343132 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1197581MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,3'S) Benazepril tert-Butyl Ester-d5
CAS 1356841-36-5
Formule moléculaire C28 2H5 H31 N2 O5
Quantité 1 mg
Synonyme (2R, 3S) Benazepril Tert-Butyl Ester D5
Formule InChI InChI=1S/C28H36N2O5/c1-5-34-27(33)23(17-15-20-11-7-6-8-12-20)29-22-18-16-21-13-9-10-14-24(21)30(26(22)32)19-25(31)35-28(2,3)4/h6-14,22-23,29H,5,15-19H2,1-4H3/t22-,23+/m0/s1/i6D,7D,8D,11D,12D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC[C@@H](N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)OC(C)(C)C)C2=O)C(=O)OCC)c([2H])c1[2H]
Nom IUPAC (2R)-2-[[(3S)-1-[2-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-oxoetil]-2-oxo-4,5-dihidro-3H-1-benzazepin-3-il]amino]-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)butanoato de etilo
Poids moléculaire (g/mol) 485.63
Poids de la formule 485.2938