Learn More
Chlorhydrate d'acide (2R,3aS,7aS)-octahydroindole-2-carboxylique, TRC
Code produit 30419159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30419159 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30419159 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO23597510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,3aS,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 1004292-98-1
Formule moléculaire C9H16ClNO2
Quantité 10 mg
Synonyme Perindopril Related Compound 2 Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C9H15NO2.ClH/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8;/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12);1H/t6-,7-,8+;/m0./s1
SMILES O=C([C@@H]1N[C@@]2([H])CCCC[C@@]2([H])C1)O.[H]Cl
Nom IUPAC Acide (2R,3aS,7aS)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydro-1H-indole-2-carboxylique ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 205.68
Poids de la formule 205.087