Learn More
(2R,3R)-(-)-2,3-butanediol, +98 %, +99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10523581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10523581 1 g Flacon en verre 1g
10509823 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10523581 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 217980010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 24347-58-8 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24347-58-8
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Numéro MDL MFCD00064267
Clé InChI OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2r,3r-butane-2,3-diol, r,r-2,3-butanediol, 2r,3r---2,3-butanediol, r,r-butane-2,3-diol, 2r,3r-2,3-butanediol, r,r-2,3-butylene glycol, r,r---butane-2,3-diol, r,r---2,3-butylene glycol, unii-or02b2286a, r,r---2,3-butanediol
CID PubChem 225936
ChEBI CHEBI:16982
Nom IUPAC (2R,3R)-butane-2,3-diol
SMILES CC(O)C(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R, 3R)-(-)-2, 3-Butanediol
Note relative au nom ≥99% ee
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 16.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 77.3°C to 77.4°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 85°C
Excès énantiomérique 99.0% min. (GC)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4309 to 1.4329
Quantité 1 g
Beilstein 01, I, 250
Fieser 16,52
Merck Index 15, 1571
Gravité spécifique 0.98
Rotation spécifique − 13.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and diisopropyl ether
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide