Learn More
(2R,3R)-(-)-2,3-butanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352566 5 g 5g
11342566 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352566 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06586.06
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 24347-58-8 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol is used as a chiral auxiliary, chiral ligand and building block. Cyclocondenses with ketones for (13)C NMR determination of optical purity. It is used in the resolution of carbonyl compounds in gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (2R,3R)-(-)-2,3-butanediol est utilisé comme ligand chiral auxiliaire, chiral et bloc de construction. Il cyclocondense avec les cétones pour la détermination de la pureté optique par RMN (13)C. Il est utilisé dans la résolution des composés carbonylés en chromatographie en phase gazeuse.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’abri des oxydants. Incompatible avec les oxydants, les chlorures d’acide, les anhydrides d’acide, les chloroformates, les réducteurs. Sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24347-58-8
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Numéro MDL MFCD00064267
Clé InChI OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2r,3r-butane-2,3-diol, r,r-2,3-butanediol, 2r,3r---2,3-butanediol, r,r-butane-2,3-diol, 2r,3r-2,3-butanediol, r,r-2,3-butylene glycol, r,r---butane-2,3-diol, r,r---2,3-butylene glycol, unii-or02b2286a, r,r---2,3-butanediol
CID PubChem 225936
ChEBI CHEBI:16982
Nom IUPAC (2R,3R)-butane-2,3-diol
SMILES CC(O)C(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol
Point de fusion 16°C
Densité 0.988
Point d’ébullition 179°C to 180°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Indice de réfraction 1.4315
Quantité 5 g
Beilstein 4290593
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,1568
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Rotation optique −13° (Neat)
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté 98%