Learn More
(2R,3R)-2,3-Diphényloxirane, TRC
Code produit 30371962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30371962 500 mg
30374169 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30371962 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD492260500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25144-18-7
Formule moléculaire C14H12O
Poids moléculaire (g/mol) 196.24
Synonyme (alphaR,alpha'R)-trans-(+)-alpha,alpha'-Epoxybibenzyl, (2R-trans)-2,3-Diphenyloxirane, (+)-trans-2,3-Diphenyloxirane, (+)-trans-Stilbene Oxide, (R,R)-Stilbene Oxide, (R,R)-trans-Stilbene Oxide, trans-(2R,3R)-2,3-Diphenyloxirane
SMILES O1[C@@H]([C@H]1c2ccccc2)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,3R)-2,3-Diphenyloxirane
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H12O/c1-3-7-11(8-4-1)13-14(15-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H/t13-,14-/m1/s1
Poids de la formule 196.0888