Learn More
(2 R,3R)-2-(Boc-amino)-3-benzyloxy-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15459317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459317 5 g 5g
15449905 250 mg 250mg
15449317 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15459317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52565.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133565-43-2
Formule moléculaire C16H25NO4
Poids moléculaire (g/mol) 295.38
Numéro MDL MFCD00235948
Clé InChI RXDBGDZAKNELGW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme tert-butyl 2r,3r-3-benzyloxy-1-hydroxybutan-2-yl carbamate, boc-thr bzl-ol, boc-threoninol bzl, 2r,3r-2-boc-amino-3-benzyloxy-1-butanol, tert-butyl n-2r,3r-3-benzyloxy-1-hydroxybutan-2-yl carbamate, ambotzbal1043, n-boc-l-thr bzl-ol, n-boc-o-benzyl-l-threoninol, n-boc-2r,3r-2-amino-3-benzyloxy-1-butanol
CID PubChem 11109205
Nom IUPAC tert-butyl N-[(2R,3R)-1-hydroxy-3-phénylméthoxybutan-2-yl]carbamate
SMILES CC(OCC1=CC=CC=C1)C(CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,3R)-2-(Boc-amino)-3-benzyloxy-1-butanol
Quantité 5 g
Poids de la formule 295.38
Pourcentage de pureté 97%