Learn More
(2R,3R)-2-(Fmoc-amino)-3-tert-butoxy-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2R,3R)-2-(Fmoc-amino)-3-tert-butoxy-1-butanol |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 383.49 |
| Pourcentage de pureté | 97% |