Learn More
(2R,3R)-3-Hydroxynorleucine, TRC
Code produit 30395937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395937 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395937 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH949750250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,3R)-3-Hydroxynorleucine
CAS 59286-26-9
Formule moléculaire C6H13NO3
Quantité 250 mg
Synonyme (2R,3R)-2-Amino-3-hydroxy-hexanoic Acid, erythro-D-beta-Hydroxynorleucine
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO3/c1-2-3-4(8)5(7)6(9)10/h4-5,8H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-,5-/m1/s1
SMILES CCC[C@@H](O)[C@@H](N)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2R,3R)-2-amino-3-hydroxyhexanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 147.17
Poids de la formule 147.0895