Learn More
(2R,3R)-3-Hydroxynorleucine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2R,3R)-3-Hydroxynorleucine |
| CAS | 59286-26-9 |
| Formule moléculaire | C6H13NO3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (2R,3R)-2-Amino-3-hydroxy-hexanoic Acid, erythro-D-beta-Hydroxynorleucine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13NO3/c1-2-3-4(8)5(7)6(9)10/h4-5,8H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-,5-/m1/s1 |
| SMILES | CCC[C@@H](O)[C@@H](N)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (2R,3R)-2-amino-3-hydroxyhexanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 147.17 |
| Poids de la formule | 147.0895 |