Learn More
(2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31109075
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31109075 500 g
31102430 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31109075 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD137132500g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate
CAS 6363-53-7
Formule moléculaire C12H24O12
Numéro MDL MFCD00149343
Quantité 500 g
SMILES O=C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)[C@H](O)CO.[H]O[H]
Poids moléculaire (g/mol) 360.31
Pourcentage de pureté 95%