Learn More
(2R,3R,4S,5R)-2-(7-Amino-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2R,3R,4S,5R)-2-(7-Amino-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol |
| CAS | 10299-44-2 |
| Formule moléculaire | C9H12N6O4 |
| Numéro MDL | MFCD01631207 |
| Quantité | 10 mg |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](N2N=NC3=C(N)N=CN=C32)O[C@H](CO)[C@H]1O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 268.23 |
| Pourcentage de pureté | 97% |