Learn More
(2R,3R,4S,5R)-2-Methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31110818
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31110818 25 g
31096264 100 g
31110297 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31110818 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13985725g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,3R,4S,5R)-2-Methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
CAS 612-05-5
Formule moléculaire C6H12O5
Numéro MDL MFCD00047532
Quantité 25 g
SMILES O[C@H]([C@H]([C@@H](CO1)O)O)[C@@H]1OC
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Pourcentage de pureté 98%