Learn More
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30797118
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30797118 1 g
30792146 250 mg
30796630 25 g
30788814 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30797118 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1475291g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
CAS 16758-34-2
Formule moléculaire C12H16O5S
Numéro MDL MFCD00063272
Quantité 1 g
SMILES O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H](CO)O1)O)O)[C@@H]1SC2=CC=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 272.32
Pourcentage de pureté 97%