Learn More
(2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31031043
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31031043 100 mg
31019129 5 g
31027552 1 g
31028493 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31031043 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD135637100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
CAS 10030-80-5
Formule moléculaire C6H12O6
Numéro MDL MFCD00136021
Quantité 100 mg
SMILES O=C[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](CO)O)O)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Pourcentage de pureté 98%