Learn More
(2R,3R,5S)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31430618
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31430618 1 g
31425157 100 mg
31418059 25 g
31421349 5 g
31425604 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31430618 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1222791g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,3R,5S)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol
CAS 73-03-0
Formule moléculaire C10H13N5O3
Numéro MDL MFCD00037998
Quantité 1 g
SMILES OC[C@@H]1C[C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)O
Poids moléculaire (g/mol) 251.24
Pourcentage de pureté 98%