Learn More
(2R,3R)-(+)-Bis(diphénylphosphino)butane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (2R,3R)-(+)-Bis(diphenylphosphino)butane |
| Point de fusion | 104°C to 109°C |
| Quantité | 50 mg |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 426.48 |
| Pourcentage de pureté | 98% |