Learn More
(2R,3R)-(+)-Bis(diphénylphosphino)butane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15473687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15473687 250 mg 250mg
11377299 50 mg 50mg
11387299 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15473687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27448.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 74839-84-2 | C28H28P2 | 426.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74839-84-2
Formule moléculaire C28H28P2
Poids moléculaire (g/mol) 426.48
Numéro MDL MFCD00075403
Clé InChI FWXAUDSWDBGCMN-ZBXWWWQKNA-N
Synonyme r,r-chiraphos, chiraphos, r,r, unii-1t086b9q1j, 2r,3r-+-bis diphenylphosphino butane, 2r,3r-butane-2,3-diylbis diphenylphosphine, 2r,3r-+-2,3-bis diphenylphosphino butane, cira, phosphine, 1r,2r-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl bis diphenyl, 2r,3r-bis diphenylphosphino butane, r,?r ?-?chiraphos
CID PubChem 2724948
Nom IUPAC [(2R,3R)-3-diphénylphosphanylbutan-2-yl]-diphénylphosphane
SMILES C[C@H]([C@@H](C)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,3R)-(+)-Bis(diphenylphosphino)butane
Point de fusion 104°C to 109°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 426.48
Pourcentage de pureté 98%