Learn More
(2R,3S)-1,2-Époxy-3-hydroxy-4-pentène, TRC
Code produit 30383841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383841 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383841 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE58936025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,3S)-1,2-Epoxy-3-hydroxy-4-pentene
CAS 100017-22-9
Formule moléculaire C5H8O2
Quantité 25 mg
Synonyme 4,5-Anhydro-1,2-dideoxy-D-erythro-pent-1-enitol
Formule InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-2-4(6)5-3-7-5/h2,4-6H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1
SMILES O[C@@H](C=C)[C@H]1CO1
Nom IUPAC (1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]prop-2-en-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Poids de la formule 100.0524