Learn More
(2R,3S)-1,2-Époxy-3-hydroxy-4-pentène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2R,3S)-1,2-Epoxy-3-hydroxy-4-pentene |
| CAS | 100017-22-9 |
| Formule moléculaire | C5H8O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 4,5-Anhydro-1,2-dideoxy-D-erythro-pent-1-enitol |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8O2/c1-2-4(6)5-3-7-5/h2,4-6H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H](C=C)[C@H]1CO1 |
| Nom IUPAC | (1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]prop-2-en-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 100.12 |
| Poids de la formule | 100.0524 |