Learn More
(2R,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phénylbutane, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10284784 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10284784 1 g Flacon en verre 1g
10244834 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10284784 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 395010010
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 98760-08-8
Formule moléculaire C15H21NO3
Poids moléculaire (g/mol) 263.34
Numéro MDL MFCD00671705,MFCD02258997
Clé InChI NVPOUMXZERMIJK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, 2r,3s-1,2-epoxy-3-boc-amino-4-phenylbutane, tert-butyl s-1-r-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, tert-butyl 1s,2r-oxiranyl-2-phenylethyl carbamate, threo-n-boc-l-phenylalanine epoxide, tert-butyl n-1s-1-2r-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, 2r,3s-3-n-boc-amino-1-oxirane-4-phenylbutane, 2r,3s-3-tert-boc amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, atazanavir impurity c, pubchem5823
CID PubChem 9813904
Nom IUPAC tert-butyl N-[(1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]-2-phényléthyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R, 3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: <0.1%
Poids de la formule 263.34
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement