Learn More
(((2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-1H-purin-9(6H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)triphosphoric acid, trisodium salt, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (((2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-1H-purin-9(6H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)triphosphoric acid, trisodium salt |
| CAS | 36051-31-7 |
| Formule moléculaire | C10H13N5Na3O14P3 |
| Numéro MDL | MFCD03787968 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | O=P([O-])(OP([O-])(OP([O-])(O)=O)=O)OC[C@H]1O[C@@H](N2C=NC3=C2N=C(N)NC3=O)[C@H](O)[C@@H]1O.[Na+].[Na+].[Na+] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 589.13 |
| Pourcentage de pureté | 95% |